Merck
ホームSupport電卓とアプリ圧力・温度ノモグラムツール
圧力・温度ノモグラムツール
沸点と蒸気圧の推定
上記のインタラクティブなコントロールを使用して、計算を簡略化し、蒸留や蒸発の作業効率を向上させましょう。
当社の「圧力・温度ノモグラム」ツールは、クラウジウス・クラペイロン方程式を応用したもので、この方程式では、ある圧力範囲において蒸発熱が一定であると仮定しています。アントワーヌ方程式は、対象となる個々の液体ごとに経験的データを用いることで、この仮定を回避しています。
5つの圧力単位(気圧、バール、キロパスカル、平方インチあたりのポンド、水銀柱ミリメートル)および5つの温度単位(摂氏、ケルビン、華氏、ランキン、レオミュール)のいずれかで、圧力と温度を入力してください。
参考文献
  1. McQuarrie, D. A.; Simon, J. D. 『物理化学のための数学』. University Science Books; 2008.
  2. Goodman, J. M.; Kirby, P. D.; Haustedt, L. O. 『Tetrahedron Letters』. 2000. 41, 9879-9882.
  3. Thomson, G. W. 『Chemical Reviews』. 1946. 38 (1), 1-29.