Merck
ホームLuminex® 装置用 MILLIPLEX® マルチプレックスアッセイBioTek® マイクロプレートウォッシャー:マルチプレックス プレート・ビーズウォッシャー
BioTek® マイクロプレートウォッシャー:マルチプレックス プレート・ビーズウォッシャー
セクションの概要
マルチプレックスアッセイソリューションをトータルで提供するため、BioTekマイクロプレートウォッシャー、ハンドヘルド磁気ビーズセパレータ―ブロック、およびMultiScreen®HTSバキュームマニホールドによって、MILLIPLEX®マルチプレックスキット、装置、ソフトウェア、およびサービスのポートフォリオをさらに充実させます。マルチプレックスワークフローにこれらを追加する利点について、以下にご説明します。 
BioTek® Microplate Multiflo™ FX Automated Washer
MultiFlo™ FXマイクロプレートウォッシャーは、6~1,536ウェルマイクロプレート用の自動マルチモード試薬ディスペンサーで、BioTek®独自のParallel Dispense™技術を採用しています。これにより、最大で4種類の試薬を同時に分注でき、キャリーオーバーのおそれもありません。このシステムのオプションには、6~384ウェルプレートへのランダムアクセス分注が可能なRAD™技術、または6~384ウェルプレート洗浄用の洗浄モジュールがあります。いずれのオプションも、最大で5台のリキッドハンドラーを置き換えることができます。さらに、カラータッチスクリーンのユーザーインターフェースにより、直感的なプログラミングと操作をすばやく行うことができます。
マイクロプレート用の自動マルチモード試薬ディスペンサーとカラータッチスクリーンユーザーインターフェースを提供する、BioTek Microplate MultiFlo™ FX Automated Washer(カタログ番号40-099)の画像。
図1.マイクロプレート用の自動マルチモード試薬ディスペンサー、MultiFlo™ FXマイクロプレートウォッシャー
MultiFlo™ FXの利点:
MultiFlo™ FX Automated WasherはMILLIPLEX® 384ウェルマルチプレックスアッセイに最適です。
  • 完全自動処理:スタンダード、QC、およびサンプルをロードするだけ
  • 384ウェルおよび96ウェルプレート両方に最適化
  • 大型ロボットの性能を低コストで実現
  • 内蔵型のプログラム可能なウォッシャーにより正確な液送を可能にし、96ウェルおよび384ウェルアッセイプレート洗浄の徹底した管理を保証
BioTek マイクロプレートウォッシャー(96ウェル磁気分離用)
BioTek Instrumentsとの提携により、マルチプレックス洗浄の最新技術である、磁気分離と洗浄によってプレート全体を迅速に洗浄するように設計された完全自動システムを提供します。これには、磁気ビーズ用のBioTek® 405™ TS Magnetic 96-Well Washerが含まれます。吸引ろ過アクセサリーは、フィルタープレート用ウォッシャーとともに購入できます。このモデルは現在、タッチスクリーンと内蔵の超音波マニホールドチューブクリーニングに対応しています。
BioTekプレートウォッシャーの利点:
  • 高速でハンズフリーのフルプレート洗浄
  • MILLIPLEX®アッセイおよびLuminex® xMAP®プラットフォームで実証済み
  • 高エネルギーネオジム-鉄-ホウ素磁石の優れた保持力により、マルチプレックスアッセイビーズの迅速な分離を実現
  • 405™ TSモデルは、最先端の高解像度LEDバックライト・タッチスクリーンのユーザーインターフェースを備え、直感的で柔軟な装置コントロールが可能
  • 405™ TSモデルは、Ultrasonic Advantage™マニホールドチューブクリーニングシステムを内蔵し、完全セルフメンテナンスのマイクロプレートウォッシャーを実現
BioTekウォッシャーの特長:
  • 各種アッセイタイプをサポート:磁気ビーズ、MILLIPLEX®マルチプレックスアッセイ、およびELISA
  • ほとんどのマイクロプレートに適合:96ウェル、標準の高さ、および薄型
  • 最適化された取り外し可能なマグネット:平底マイクロプレート用に最適化され、キャリアに組み込まれ、非磁気洗浄用に取り外しが可能
  • 少ない残留量:≥2 µL/ウェル・吸引ろ過
    • 96ウェルの0.45 µmプレートにウェルあたり300 µLの脱イオン水を分注し、0.047インチのベント径(プラグなし)で30秒間吸引。ペーパータオルで吸い取った後のプレートの平均増加重量は1.2グラム
  • 高速洗浄:<30秒、3吸引/分注サイクル、300 µL/ウェル、および最終吸引
BioTek® 50™ Magnetic 96-Well Strip Washer
BioTek 50® Magnetic 96-Well Strip Washerは、コンパクトで設置スペースをとらず、ハンズフリー洗浄が可能で、MILLIPLEX磁気ビーズアッセイにシームレスに対応します。
プログラム可能な洗浄を提供し、平底の磁気アッセイプレート用に最適化されたマグネットを備えた、BioTek 50® Magnetic 96-Well Strip Washer(カタログ番号40-301)の画像。
図2.内蔵型のプログラム可能なBioTek® 50™ Magnetic 96-Well Strip Washer
BioTek® 50™ウォッシャーの特長:
  • マルチプレックスアッセイの作業時間を短縮
  • 平底の磁気ビーズアッセイプレート用に最適化されたマグネットにより、データ精度の向上を実現
  • 内蔵型のプログラム可能なウォッシャーにより、正確な流送を可能にし、マルチプレックスアッセイプレート洗浄の徹底した管理を保証
ハンドヘルド磁気ビーズセパレーターブロック
96ウェル平底または円錐ウェルプレート用のハンドヘルド磁気ビーズセパレーターブロックは、MILLIPLEX®磁気ビーズベースアッセイの自動洗浄に代わるオプションで、アッセイ性能を損なうことなく低コストで洗浄できます。ハンドヘルド磁気ビーズセパレーターでは、96ウェルプレートの内容液をシンクにデカントまたは振り落としてから残液をペーパータオルで吸い取るだけで内容液を除去できます。磁気ビーズは、各ウェルの周りを囲む9個の磁石によって側面にしっかり保持されます。
各ウェルの周りを囲む9個の磁石によって磁気ビーズを保持する、96ウェル平底または円錐ウェルプレート用ハンドヘルド磁気ビーズセパレーターブロック(カタログ番号40-285)の画像。
図3.自動洗浄の代わりに用いられる、96ウェル平底または円錐ウェルプレート用ハンドヘルド磁気ビーズセパレーターブロック
ハンドヘルド磁気ビーズセパレーターの特長:
  • 上部の磁気フレームは白色のポリカーボネート製で、その下には耐食性のスチールプレートがあり、ポリプロピレン製のベースに全体が取り付けられている
  • 調節可能なクリップシステムにより、さまざまなマイクロプレートをセパレーターブロックに固定できる
  • 手の大きさに関わらず簡単に握れるリング付きベースプレート
MultiScreen®HTSバキュームマニホールド
MultiScreen®HTSバキュームマニホールドは、手動および自動の両方のラボ環境におけるマルチウェルフィルタープレートアプリケーションに最適です。マニホールドは、バイオアッセイ用の96ウェルおよび384ウェルフィルタープレートとサンプル調製用のディープウェルSolvinert™フィルタープレートに対応しています。簡単に組み立てることができ、アナライトの回収だけでなく、廃棄物のフローが必要なアプリケーションにも対応しています。
このシステムには、吸引圧計が付いており、吸引圧の信頼性の高い測定と設定が可能です。外部オン/オフバルブと吸引レベル調節バルブのコントロールにより、ろ過性能を最適化できます。また、別売りの吸引ポンプやハウスバキュームなどの吸引源の選択も可能です。
バイオアッセイのマルチウェルフィルタープレートアプリケーション用MultiScreen<sup>®</sup>HTSバキュームマニホールド(カタログ番号MSVMHTS00)の画像。
図4.96ウェルおよび384ウェルフィルタープレート用のMultiScreen®HTSバキュームマニホールド
バキュームマニホールドの特長
  • ディープウェルプレートまたは標準のレシーバープレートに対応した構成
  • ANSI/SBS準拠のフットプリントにより、ロボットデッキへの統合が容易
  • 耐溶剤性
研究目的での使用に限定されます。診断目的には使用できません。