エピジェネティクス
エピジェネティックなメカニズム
エピジェネティクスの分野は、がん、神経変性疾患、および依存症の研究に携わる科学者にとって、欠かせない研究領域となっています。エピジェネティックなメカニズムには、遺伝子発現を一時的に活性化または抑制する仕組みが含まれます。興味深いことに、これらの変化は、DNA配列を恒久的に変化させるわけではないにもかかわらず、世代から世代へと受け継がれることがあります。エピジェネティクスの3つの主要なメカニズムは、DNAメチル化、ヒストン修飾、およびRNAの調節です。
注目のカテゴリー
DNAメチル化
DNAメチル化は、エピジェネティクスにおいて最もよく知られたメカニズムです。通常、メチルトランスフェラーゼという酵素が関与し、シトシンの5位(C5)にメチル基を付加するのを助けます。このメチル化は主にシトシン-リン酸-グアニン(CpG)二核酸塩基対で起こりますが、非CpGメチル化も発生します。 DNAメチル化の解析は、遺伝子発現の理解を深めるためによく行われる。この種の解析の例としては、DNAを消化した後、HPLCや質量分析法を用いてメチル化量を定量する方法や、重亜硫酸ナトリウムによる変換を行った後にPCRシーケンシングおよび解析を行う方法などが挙げられる。
ヒストン修飾
ヒストン修飾も、もう一つの代表的なエピジェネティックなメカニズムである。これには、アセチル化、メチル化、リン酸化、および遺伝子発現に影響を与えるその他のメカニズムによる、ヒストンの様々な修飾が含まれる。 ヒストンはタンパク質であり、DNAとともにヌクレオソームを構成しています。ヌクレオソームの束がクロマチンを形成し、それが染色体を構成しています。一般的に、ヒストン修飾は、リジンやアルギニンといったアミノ酸が高度に濃縮されたヒストンのN末端テール部位で起こります。このエピジェネティックな調節を研究する方法の一つとして、クロマチン免疫沈降法(ChIP)アッセイが挙げられます。
RNAの制御
RNAの調節については、他のエピジェネティックなメカニズムに比べて知見が少ない。RNAシグナル伝達は、クロマチン構造を調節することでエピジェネティクスに関与していると考えられている。 研究者たちは、mRNA、特に長鎖非コードRNAやマイクロRNAといった非コードRNAが、どのように遺伝子発現を調節しているかを調査している。さらに、RNA精製によるクロマチン分離(ChIRP)やRNA免疫沈降(RIP)アッセイを用いることで、クロマチンとRNAの関係や、エピジェネティクスにおけるRNAの役割を解明することができる。
関連記事
- Epigenetic regulation starts with DNA wound around a set of completely acetylated histones associated with an activated, fully transcribed gene.
- p53 regulates gene expression, cell cycle control and functions as a tumor suppressor. Inactivation of p53 is closely tied to cancer development.
- The Imprint DNA Modification Kit provides the reagents needed for bisulfite conversion and post-modification clean-up of DNA samples in less than 2 hours.
- Epigenetics is a term coined to describe changes that are not mutation based but can still be passed on from generation to generation. Genes that are activated or repressed without any change in DNA sequence are epigenetically controlled. Epigenetic modifications are stable, but potentially reversible alterations in gene expression that occur without permanent changes in DNA sequence.
- Cancer research has revealed that the classical model of carcinogenesis, a three step process consisting of initiation, promotion, and progression, is not complete.
- すべて表示 (22)
関連プロトコル
- The DIG Gel Shift Kit uses recombinant terminal transferase and digoxigenin (DIG)-11- dideoxyuridine triphosphate (ddUTP), which makes the labeling reaction flexible.
- The Imprint® Methylated DNA Quantification Kit provides a high-throughput, non-radioactive means of measuring global DNA methylation shifts.
- Chromatin Immunoprecipitation qPCR for studying gene regulation across conditions.
- Chromatin Isolation by RNA purification (ChIRP) protocol for isolating RNA-bound genome regions.
- The Sigma Imprint Chromatin Immunoprecipitation Kit uses a plate based system to allow rapid ChIP assays in a high throughput format
- すべて表示 (5)
その他の記事やプロトコルを見る
ご用件について
ご質問がございましたら、カスタマーサポートへお問い合わせ
ください。 または、カスタマーサービスチームまでご連絡ください:
メール:custserv@sial.com
またはお電話:+1 (800) 244-1173
その他のサポート
- クロマトグラム検索
「クロマトグラム検索」機能を使用して、サンプル中の未知の化合物を同定してください。
- 電卓とアプリ
Web Toolbox - 分析化学、ライフサイエンス、化学合成、材料科学のための科学研究ツールおよびリソース。
- カスタマーサポートへのご依頼
お問い合わせページでは、製品のお問い合わせや、注文や納期、お取引やアカウント、ウェブサイトに関するお問い合わせをお申込みいただけます。
- よくある質問
当社の製品やサービスに関するよくある質問については、よくある質問(FAQ)をご覧ください。