Lead Discovery
질병과 관련된 표적 단백질이 확인되고 검증되면, 약물 개발에서 선도물질 식별을 위해 특정 표적 단백질과 소분자가 활성화되거나 억제됨으로써 어떻게 상호작용을 하는지 결정하기 위해 혼합물 스크리닝을 수행합니다.
주요 카테고리
유기 합성에 사용되는 가장 크고 다양한 분자 단편족 중 하나인 헤테로고리 구성 단위의 포괄적인 포트폴리오를 제공하게 되어 자랑스럽게 생각합니다.
귀하의 툴킷을 위한 트리플루오로메틸, 디플루오로메틸, 트리플레이트 및 펜타플루오로설파닐 치환체와 같은 다양한 플루오르화 구성 단위 제품을 사용하여 목표 화합물을 훨씬 더 간편하게 발견할 수 있습니다.
선도물질 개발과 이에 따른 약물 개발 속도를 가속화하기 위해서는 신속하고 효율적인 스크리닝 기술이 필수적입니다. 고속 스크리닝(HTS)은 자동화 및 로보틱스를 활용하여 대형 화합물 라이브러리를 신속한 스크리닝을 통하여 약물 후보로서 가장 적합한 화합물을 궁극적으로 검출합니다. DNA인코딩라이브러리(DEL) 스크리닝은 더 많은 분자들이 원하는 활성과 기능을 동시에 검사될 수 있도록 소분자 화합물을 DNA 절편에 대량으로 결합시킵니다. 구조 기반 약물 설계 스크리닝에서는 전체 라이브러리를 결합 부위에 도킹하는 인실리코 기술을 사용하여 화합물의 3D 구조를 예측하고 화합물과 표적 단백질 사이의 입체 및 정전기 친화도를 평가합니다. 그 후 가장 높은 순위의 화합물로 생물학적 검사를 진행합니다.
유효물질에서 선도물질(hit-to-lead, H2L) 연구는 유효물질의 약리학, 물리화학, 약리역학적 특성을 평가하여 선도물질 최적화를 위한 선도물질 화합물을 식별하고 약물 개발의 잠재적 후보로서 추가 분석을 수행합니다.
관련 자료
- Unprecedented access to large library drug discovery, Dynamic Library technology offers more reliable results than classical DEL approaches, library members selected for MedChem relevance, high chemical diversity, suitable for a number of targets
- We offer a wide variety of labeled bioactive compounds including steroids, vitamins, and their metabolites.
- MyriaScreen Diversity Collection of drug-like screening compounds
- DNA encoded libraries (DELs) offer a paradigm shift in drug discovery by leveraging molecular biology and high-throughput screening. DELs offer a full high-throughput screening library in one vial. Along with our DEL data package, machine learning and AI can be utilized to determine even more information on targets.
- 모두 보기 (4)
더 많은 관련 문서와 프로토콜을 찾아보세요.
저희가 도와드리겠습니다
문의 사항이 있으시면 고객 지원 요청서를 제출하시거나
또는 당사 고객 서비스 팀에 말씀해 주십시오.
이메일 custserv@sial.com