콘텐츠로 건너뛰기
Asia PacificHome진행 중인 캠페인Supel™ Carbon LC U/HPLC Columns 데모 신청
Supel™ Carbon LC U/HPLC Columns 데모 신청
극성물질의 분석에도 탁월한 머무름 특성을 제공하는 다공성 흑연질 탄소(Porous Graphitic Carbon) LC 컬럼
  • 높은 온도 안정성: Supel™ Carbon LC 컬럼은 최대 250°C의 온도에서 안정적이기 때문에, 더 빠르고 효율적인 분석이 가능합니다.
  • pH 안정성: 컬럼 수명에 영향 없이 pH 1 – 14 범위의 이동상을 모든 온도에서 사용 가능
  • 유니크한 머무름(Retention) 메커니즘: The Polar Retention Effect on Graphite (PREG) mechanism allows for the retention of polar or charged compounds without hydrophilic interaction liquid chromatography (HILIC) conditions. The mechanism also allows the resolution of geometric isomers.
  • 모든 용매와의 호환성: 모든 극성 또는 비극성 용매를 사용할 수 있습니다.
  • 최대 700 bar의 압력에 대한 안정성
머크 Supel™ Carbon LC column의 무료 데모 신청을 도와드립니다.
Supel™ Carbon LC 컬럼은 2.1, 3.0, 4.6mm의 내경으로 제공되며 각 내경에 사용할 수 있는 가드 카트리지와 홀더가 있습니다.
Materials
Loading
무료 데모 신청하기
아래 신청서를 작성하시면, 상담 및 데모 신청을 도와드립니다.