TLC Explorer로 분석의 디지털화
디지털 TLC 분석
박막 크로마토그래피(TLC)는 화학 분야에서 널리 사용되는 분석 기술이지만, 기존의 TLC 플레이트 분석은 복잡할 수 있습니다. TLC Explorer는 보다 일관되고 쉽게 공유할 수 있는 데이터 해석을 위해 정량 분석의 효율성과 정확성을 향상시키는 디지털화된 솔루션을 제공합니다.
주요 특징 및 장점
정밀한 TLC 이미징: 고해상도 디지털 이미지는 2분 이내에 TLC, HPTLC, PLC 플레이트의 상세한 시각화를 보장하여 주관성과 일관되지 않은 해석을 줄입니다. 자동 트랙 인식으로 한 번에 단일 또는 다수의 플레이트를 분석하십시오.
신뢰할 수 있는 정량분석: 더 쉬운 TLC 정량분석을 위해 비디오 농도계 측정을 통해 스팟 강도를 수치 데이터로 변환합니다. 이를 통해 농도 측정 또는 실험 간 결과 비교가 더 쉬워집니다.
간소화된 워크플로우 통합: 효율적인 데이터 공유 및 문서화를 위해 태블릿 또는 스마트폰에 원활하게 연결하십시오.
사용자 친화적 설계로 일반적인 실험실 환경에서 손쉽게 작동:
- 백색광, UV 366 nm, UV 254 nm의 3가지 광원을 이용하는 크로마토그램의 LED 조명이 물질을 쉽게 식별할 수 있도록 위에서 직광 모드로 플레이트를 비춥니다
- 직관적인 크로마토그래피 소프트웨어로 손쉽게 플러그 앤 플레이 설정
- 안전성 향상을 위해 점검창으로 UV 노출 위험 없이 빠르게 눈으로 확인할 수 있습니다
- 오프 그리드 기능성을 위한 컴팩트한 휴대용
관련 자료
- Brochure: TLC Explorer Documentation System
Your Thin-Layer Chromatography (TLC) experience more convenient whether in analytical routine, method development, in-process control, or research.
- User Manual: TLC Explorer Documentation System
The TLC Explorer is designed to document and evaluate thin-layer chromatographic plates.
- Application Note: Reaction Monitoring of the Esterification Progress of Benzoic Acid using Thin-Layer Chromatography (TLC)
Safe and secure UV handling using TLC Explorer Documentation System
- Application Note: Identification of Dexamethasone and its Derivatives by Thin-Layer Chromatography (TLC)
According to European Pharmacopoeia by using TLC Explorer Documentation System
장갑을 끼고도 사용할 수 있는 터치 센서를 통해 일반적인 실험실 환경에서 손쉽게 사용할 수 있습니다. 플러그 앤 플레이 경험은 기술 서비스 지원의 필요성을 없앱니다. 다용도성을 향상시키기 위해 본 기기는 보조 배터리(별도 주문)를 활용하여 그리드 기능을 끌 수 있으므로 원격 사용에 적합합니다.
본 기기에는 사용하는 동안 UV 노출에 대한 보호를 위해 안전 기능이 포함되어 있습니다. 플레이트(단일 또는 다수)는 서랍 유닛에 안전하게 놓여 있습니다(그림 1). 분석은 서랍 유닛이 닫혀 있을 때만 시작하므로 UV에 노출되지 않도록 보장합니다. 추가적으로, 본 장치는 수은이 포함된 기존의 램프 대신 더 지속 가능한 LED 광원을 사용합니다.
Figure 1.Figure 1. TLC plates are positioned on a removable Baseplate (P1). The frame (P2) can be removed for easier handling. An alignment pin underneath the plate area (P3) helps the user to orient and align the Baseplate correctly on the Drawer (P4).
디지털 문서화 시스템은 전체 TLC 측정 과정 전반에 걸쳐 유연성 및 편리함을 제공합니다. WiFi 또는 QR 코드 스캔을 통해 손쉽게 시스템에 접속할 수 있으므로 본 소프트웨어를 다수의 장치에서 작동시킬 수 있습니다(그림 2).
Figure 2.Seamless operation of the TLC Explorer on a phone, laptop, and a tablet.
직관적 소프트웨어를 통해 시간 소모적인 수동 데이터 가공 및 처리를 할 필요 없이 TLC 플레이트 분석을 할 수 있습니다. 자동 트랙 인식으로 2분 이내에 신속하게 트랙을 측정할 수 있습니다. 또한, 본 소프트웨어는 다수의 플레이트를 동시에 검출 및 측정하기가 용이하며, 20 x 20 cm의 영역을 다룹니다(그림 3).
Figure 3.Multiple TLC plates for analysis in the TLC Explorer.
기기로 측정을 수행하기 전에 플레이트가 잘못 고정된 경우에는 소프트웨어로 이미지 자동 회전을 실행하면 됩니다. 필요에 따라 배경 소음 저감 필터를 장착할 수 있습니다. 또한 트랙, 솔벤트 및 출발선을 수동으로 추가하고 삭제하는 것도 옵션이지만 출발선과 솔벤트 전면이 자동으로 미리 선택됩니다. 보다 명확한 설명을 위해 주석(예: 분석법의 세부 정보 또는 명명 규칙)을 쉽게 추가할 수 있습니다. 이외에도 이 소프트웨어를 사용하면 TLC/HPTLC 플레이트에 대한 비교 검사와 정량적 검사 모두 쉬워집니다.
인체공학적 디자인(그림 6a) 덕분에 점검창을 통해 플레이트를 빠르게 검사할 수 있습니다(그림 5). 셔터 슬라이더(그림 4, F8)는 사용자가 점검창을 통해 관찰하는 동안 장치 안으로 들어가는 미광의 교란을 줄이기 위해 개구를 제어합니다. 셔터 슬라이더를 완전히, 혹은 일부만 아래로 밀면 베이스 플레이트의 다양한 부분들을 볼 수 있습니다.
Figure 4.TLC Explorer, Documentation system. F1: Power Button; F2, F3, F4: Illumination Buttons and Indicators for manual use; F5, F6: Drawer and “Drawer open” Indicator; F7, F8: Inspection Window and Shuttler Slider for visual plate analysis.
Figure 5.Open inspection window for safe visual check. Image shows an illuminated plate under UV 254 nm excitation.
이 기기에 장착된 3개 유형의 여기원은 파장이 표시되는 터치 감응식 버튼(그림 4, F2~4)을 가볍게 탭해서 쉽게 전환할 수 있습니다. 다만 이들 광원은 한 번에 1개씩만 켤 수 있습니다.
Figure 6.The front of the device has an angle of 12° (a) allowing a more ergonomic operation while sitting (b) and standing.