Key Documents
100854
Sigma-Aldrich
2-Bromo-2′-methoxyacetophenone
98%
동의어(들):
2′-Methoxyphenacyl bromide
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
CH3OC6H4COCH2Br
CAS Number:
Molecular Weight:
229.07
EC Number:
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
분석
98%
형태
solid
bp
130 °C/1 mmHg (lit.)
mp
43-45 °C (lit.)
저장 온도
2-8°C
SMILES string
COc1ccccc1C(=O)CBr
InChI
1S/C9H9BrO2/c1-12-9-5-3-2-4-7(9)8(11)6-10/h2-5H,6H2,1H3
InChI key
GKNCPTLOPRDYMH-UHFFFAOYSA-N
픽토그램
Corrosion
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Skin Corr. 1B
Storage Class Code
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
235.4 °F - closed cup
Flash Point (°C)
113 °C - closed cup
개인 보호 장비
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges