Key Documents
149187
Sigma-Aldrich
Phenyl salicylate
ReagentPlus®, 99%
동의어(들):
Salol
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
2-(HO)C6H4CO2C6H5
CAS Number:
Molecular Weight:
214.22
Beilstein:
393969
EC Number:
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352103
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
제품 라인
ReagentPlus®
분석
99%
형태
liquid crystal
bp
172-173 °C/12 mmHg (lit.)
mp
41-43 °C (lit.)
SMILES string
Oc1ccccc1C(=O)Oc2ccccc2
InChI
1S/C13H10O3/c14-12-9-5-4-8-11(12)13(15)16-10-6-2-1-3-7-10/h1-9,14H
InChI key
ZQBAKBUEJOMQEX-UHFFFAOYSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
법적 정보
ReagentPlus is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
픽토그램
Exclamation markEnvironment
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Aquatic Chronic 2 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
Flash Point (°F)
230.0 °F - closed cup
Flash Point (°C)
110 °C - closed cup