분석
99.997% trace metals basis
형태
powder
불순물
≤35.0 ppm Trace Metal Analysis
mp
618 °C (lit.)
density
2.11 g/mL at 25 °C
응용 분야
battery manufacturing
SMILES string
[Li+].[Li+].[O-]C([O-])=O
InChI
1S/CH2O3.2Li/c2-1(3)4;;/h(H2,2,3,4);;/q;2*+1/p-2
InChI key
XGZVUEUWXADBQD-UHFFFAOYSA-L
유전자 정보
human ... GSK3A(2931) , GSK3B(2932) , IMPA1(3612)
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2
Storage Class Code
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 1
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
시험 성적서(COA)
이미 열람한 고객
문서
Lithium-ion batteries' characteristics make them popular for electricity storage due to portability, rechargeability, and low cost.