분석
98%
형태
liquid
refractive index
n20/D 1.457 (lit.)
bp
190 °C/729 mmHg (lit.)
mp
−15 °C (lit.)
density
1.009 g/mL at 25 °C (lit.)
저장 온도
2-8°C
SMILES string
CC(C)(C)[Si](Cl)(Cl)C(C)(C)C
InChI
1S/C8H18Cl2Si/c1-7(2,3)11(9,10)8(4,5)6/h1-6H3
InChI key
PDYPRPVKBUOHDH-UHFFFAOYSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
애플리케이션
Reagent used for preparing siliranes and protecting diols.
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Skin Corr. 1B
Storage Class Code
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
179.6 °F - closed cup
Flash Point (°C)
82 °C - closed cup
개인 보호 장비
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
시험 성적서(COA)
이미 열람한 고객
Protective Groups in Organic Synthesis, 137-137 (1991)
Journal of the American Chemical Society, 115, 4514-4514 (1993)