Key Documents
304190
Sigma-Aldrich
2-Methyl-2-cyclopenten-1-one
98%
동의어(들):
2-Methyl-2-cyclopentene-1-one, 2-Methyl-2-cyclopentenone
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
CH3C5H5(=O)
CAS Number:
Molecular Weight:
96.13
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
분석
98%
형태
liquid
refractive index
n20/D 1.479 (lit.)
bp
158-161 °C (lit.)
density
0.979 g/mL at 25 °C (lit.)
저장 온도
2-8°C
SMILES string
CC1=CCCC1=O
InChI
1S/C6H8O/c1-5-3-2-4-6(5)7/h3H,2,4H2,1H3
InChI key
ZSBWUNDRDHVNJL-UHFFFAOYSA-N
일반 설명
Diels-Alder reactions of 2-methyl-2-cyclopenten-1-one with 1-ethenylhydronaphthalenes were studied.
픽토그램
Flame
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Flam. Liq. 3
Storage Class Code
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
120.2 °F - closed cup
Flash Point (°C)
49 °C - closed cup
개인 보호 장비
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
문서 라이브러리 방문
Regiochemistry of the Diels-Alder Reaction of 1-Ethenyl-hydronaphthalenes and 2-Methyl-2-cyclopenten-1-one.
Minuti L, et al.
Synthetic Communications, 22(11), 1535-1540 (1992)