Key Documents
309818
Sigma-Aldrich
Mercurisorb
for collection of mercury spills
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41100000
NACRES:
NB.35
형태
crystals
법적 정보
Mercurisorb is a trademark of Carl Roth GmbH & Co.
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Ox. Sol. 2 - Repr. 1B - Skin Corr. 1A
Storage Class Code
5.1B - Oxidizing hazardous materials
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
문서 라이브러리 방문
이미 열람한 고객
Slide 1 of 1
1 of 1