Key Documents
374687
Sigma-Aldrich
2,2′-(o-Phenylenedioxy)diethanol
97%
동의어(들):
1,2-Bis(2-hydroxyethoxy)benzene
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
C6H4(OCH2CH2OH)2
CAS Number:
Molecular Weight:
198.22
Beilstein:
1875140
MDL number:
UNSPSC 코드:
12162002
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
분석
97%
mp
75-78 °C (lit.)
SMILES string
OCCOc1ccccc1OCCO
InChI
1S/C10H14O4/c11-5-7-13-9-3-1-2-4-10(9)14-8-6-12/h1-4,11-12H,5-8H2
InChI key
JWTDCPGVNRBTKT-UHFFFAOYSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable