405647
2-Benzyl-2-(dimethylamino)-4′-morpholinobutyrophenone
97%
동의어(들):
2-(Dimethylamino)-1-(4-morpholinophenyl)-2-benzyl-1-butanone, 2-(Dimethylamino)-1-[4-(4-morpholinyl)phenyl]-2-(phenylmethyl)-1-butanone, 2-Benzyl-2-dimethylamino-1-(4-morpholinophehyl)-butane-1-one
About This Item
추천 제품
분석
97%
mp
116-119 °C (lit.)
SMILES string
CCC(Cc1ccccc1)(N(C)C)C(=O)c2ccc(cc2)N3CCOCC3
InChI
1S/C23H30N2O2/c1-4-23(24(2)3,18-19-8-6-5-7-9-19)22(26)20-10-12-21(13-11-20)25-14-16-27-17-15-25/h5-13H,4,14-18H2,1-3H3
InChI key
UHFFVFAKEGKNAQ-UHFFFAOYSA-N
일반 설명
애플리케이션
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Repr. 1B
Storage Class Code
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
235.4 °F
Flash Point (°C)
113 °C
개인 보호 장비
Eyeshields, Gloves