Key Documents
422797
Sigma-Aldrich
(S)-β-Hydroxy-γ-butyrolactone
96%
동의어(들):
(S)-4,5-Dihydro-4-hydroxy-2(3H)-furanone
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C4H6O3
CAS Number:
Molecular Weight:
102.09
Beilstein:
4657152
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352005
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
분석
96%
광학 활성
[α]21/D −81°, c = 2 in ethanol
refractive index
n20/D 1.464 (lit.)
bp
98-100 °C/0.3 mmHg (lit.)
density
1.241 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
O[C@@H]1COC(=O)C1
InChI
1S/C4H6O3/c5-3-1-4(6)7-2-3/h3,5H,1-2H2/t3-/m0/s1
InChI key
FUDDLSHBRSNCBV-VKHMYHEASA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
픽토그램
Exclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
Storage Class Code
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
228.2 °F - closed cup
Flash Point (°C)
109 °C - closed cup
개인 보호 장비
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter