Key Documents
462624
Sigma-Aldrich
(R)-(−)-2-Aminoheptane
99%
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
CH3(CH2)4CH(NH2)CH3
CAS Number:
Molecular Weight:
115.22
Beilstein:
4652352
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352116
PubChem Substance ID:
분석
99%
refractive index
n20/D 1.419 (lit.)
bp
142-144 °C (lit.)
density
0.766 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
CCCCC[C@@H](C)N
InChI
1S/C7H17N/c1-3-4-5-6-7(2)8/h7H,3-6,8H2,1-2H3/t7-/m1/s1
InChI key
VSRBKQFNFZQRBM-SSDOTTSWSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
픽토그램
FlameSkull and crossbonesCorrosion
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 3 - Skin Corr. 1B - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
Storage Class Code
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
111.2 °F
Flash Point (°C)
44 °C