Key Documents
483133
Sigma-Aldrich
Triacetoxy(vinyl)silane
technical grade
동의어(들):
(Triacetoxysilyl)ethylene, Vinyltriacetoxysilane
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
(CH3CO2)3SiCH=CH2
CAS Number:
Molecular Weight:
232.26
Beilstein:
1792454
EC Number:
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Grade
technical grade
refractive index
n20/D 1.422 (lit.)
bp
175 °C/10 mmHg (lit.)
density
1.167 g/mL at 25 °C (lit.)
저장 온도
2-8°C
SMILES string
CC(=O)O[Si](OC(C)=O)(OC(C)=O)C=C
InChI
1S/C8H12O6Si/c1-5-15(12-6(2)9,13-7(3)10)14-8(4)11/h5H,1H2,2-4H3
InChI key
NOZAQBYNLKNDRT-UHFFFAOYSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
픽토그램
Corrosion
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Skin Corr. 1B
Storage Class Code
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
168.8 °F - closed cup
Flash Point (°C)
76 °C - closed cup
개인 보호 장비
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter