문서
488364
Sigma-Aldrich
Succinic acid-2,3-13C2
99 atom % 13C
동의어(들):
Butanedioic acid-2,3-13C2
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
HO2C13CH213CH2CO2H
CAS Number:
Molecular Weight:
120.07
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352106
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.12
동위원소 순도
99 atom % 13C
형태
solid
bp
235 °C
mp
187-190 °C (lit.)
질량 이동
M+2
SMILES string
OC(=O)[13CH2][13CH2]C(O)=O
InChI
1S/C4H6O4/c5-3(6)1-2-4(7)8/h1-2H2,(H,5,6)(H,7,8)/i1+1,2+1
InChI key
KDYFGRWQOYBRFD-ZDOIIHCHSA-N
관련 카테고리
포장
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
픽토그램
Corrosion
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
예방조치 성명서
Hazard Classifications
Eye Dam. 1
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
문서 라이브러리 방문
이미 열람한 고객
Slide 1 of 2
1 of 2
문서
Isotopic Labeling for NMR Spectroscopy of Biological Solids;