주요 문서
494178
Sigma-Aldrich
1-Bromo-2-ethynylbenzene
95%
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
크기 선택
보기 변경
About This Item
Linear Formula:
HC≡CC6H4Br
CAS Number:
Molecular Weight:
181.03
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
분석:
95%
Quality Level
분석
95%
refractive index
n20/D 1.595 (lit.)
bp
92-93 °C/20 mmHg (lit.)
density
1.443 g/mL at 25 °C (lit.)
작용기
bromo
SMILES string
Brc1ccccc1C#C
InChI
1S/C8H5Br/c1-2-7-5-3-4-6-8(7)9/h1,3-6H
InChI key
RVDOYUFNRDGYGU-UHFFFAOYSA-N
일반 설명
1-Bromo-2-ethynylbenzene (BEB) is a haloalkyne. It undergoes Sonogashira coupling with methyl 2-iodobenzoate to form bromo tolane derivative.[1]
애플리케이션
1-Bromo-2-ethynylbenzene may be used in the synthesis of 1-(2-bromophenyl)-2-(dibenzo[b,d]thiophen-4-yl)ethanone.[2]
픽토그램
Exclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
Storage Class Code
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
145.4 °F - closed cup
Flash Point (°C)
63 °C - closed cup
개인 보호 장비
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)
문서 라이브러리 방문
Z-Shaped Pentaleno-Acene Dimers with High Stability and Small Band Gap.
Dai G, et al.
Angewandte Chemie (Weinheim an der Bergstrasse, Germany), 128(8), 2743-2746 (2016)
Regioselective functionalisation of dibenzothiophenes through gold-catalysed intermolecular alkyne oxyarylation.
Barrett MJ, et al.
Organic & Biomolecular Chemistry, 13(32), 8676-8686 (2015)