Key Documents
499250
Sigma-Aldrich
Zirconium(IV) oxide, sulfated
pore 18 Å (mesoporous), 99% trace metals basis
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
12352303
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
분석
99% trace metals basis
형태
powder
공극 크기
18 Å pore (mesoporous)
mp
>300 °C (lit.)
SMILES string
O=[Zr]=O.OS(O)(=O)=O
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
픽토그램
Exclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable