Key Documents
532908
Sigma-Aldrich
(R)-(−)-3-Quinuclidinol hydrochloride
97%
동의어(들):
(R)-(−)-3-Hydroxyquinuclidine hydrochloride
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C7H13NO · HCl
CAS Number:
Molecular Weight:
163.65
Beilstein:
80123
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352005
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
분석
97%
광학 활성
[α]20/D −35°, c = 1 in H2O
mp
344-350 °C (lit.)
SMILES string
Cl.O[C@H]1CN2CC[C@H]1CC2
InChI
1S/C7H13NO.ClH/c9-7-5-8-3-1-6(7)2-4-8;/h6-7,9H,1-5H2;1H/t7-;/m0./s1
InChI key
OYEJRVVBERZWPD-FJXQXJEOSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
픽토그램
Exclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable