Key Documents
533882
Sigma-Aldrich
4-Methyl-1-pentyne
98%
동의어(들):
Isobutyl acetylene
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
CH≡CCH2CH(CH3)2
CAS Number:
Molecular Weight:
82.14
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
분석
98%
refractive index
n20/D 1.393 (lit.)
bp
61-62 °C (lit.)
density
0.698 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
CC(C)CC#C
InChI
1S/C6H10/c1-4-5-6(2)3/h1,6H,5H2,2-3H3
InChI key
OXRWICUICBZVAE-UHFFFAOYSA-N
픽토그램
Flame
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
예방조치 성명서
Hazard Classifications
Flam. Liq. 2
Storage Class Code
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
24.0 °F - closed cup
Flash Point (°C)
-4.44 °C - closed cup
개인 보호 장비
Eyeshields, Faceshields, Gloves