541508
2-Chloro-5,5-dimethyl-1,3,2-dioxaphosphorinane 2-oxide
95%
동의어(들):
2,2-Dimethyltrimethylene phosphorochloridate, 2-Chloro-2-oxo-5,5-dimethyl-1,3,2-dioxaphosphorinane, 2-Chloro-5,5-dimethyl-1,3,2λ5-dioxaphosphinan-2-one, 2-Chloro-5,5-dimethyl-1,3,2-dioxaphosphinane 2-oxide, 2-Chloro-5,5-dimethyl-1,3,2-dioxaphosphorinan-2-one, 2-Chloro-5,5-dimethyl-2-oxo-1,3,2-dioxaphosphorinane, 2-Chloro-5,5-dimethyl-2-oxodioxaphosphorinane, 5,5-Dimethyl-2-chloro-2-oxo-1,3,2-dioxaphosphorinane
About This Item
추천 제품
분석
95%
mp
97-102 °C (lit.)
SMILES string
CC1(C)COP(Cl)(=O)OC1
InChI
1S/C5H10ClO3P/c1-5(2)3-8-10(6,7)9-4-5/h3-4H2,1-2H3
InChI key
VZMUCIBBVMLEKC-UHFFFAOYSA-N
일반 설명
애플리케이션
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Skin Corr. 1B
Storage Class Code
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges