Key Documents
615978
Sigma-Aldrich
L-Leucine-4-d1
99 atom % D
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
(CH3)2CDCH2CH(NH2)CO2H
Molecular Weight:
132.18
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352116
PubChem Substance ID:
동위원소 순도
99 atom % D
광학 활성
[α]25/D +14.5°, c = 2 in 5 M HCl
mp
>300 °C (lit.)
질량 이동
M+1
SMILES string
[2H]C(C)(C)C[C@H](N)C(O)=O
InChI
1S/C6H13NO2/c1-4(2)3-5(7)6(8)9/h4-5H,3,7H2,1-2H3,(H,8,9)/t5-/m0/s1/i4D
InChI key
ROHFNLRQFUQHCH-HHMJLCMQSA-N