Key Documents
680710
Sigma-Aldrich
Rhodium on carbon
Evonik NOBLYST® P3053 5% Rh
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
Rh
MDL number:
UNSPSC 코드:
12161600
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
형태
solid
반응 적합성
core: rhodium
reagent type: catalyst
라벨링 범위
5 wt. % loading (dry basis)
중량
Unit excludes wt. of H2O
기질
carbon, wet support
SMILES string
[Rh]
InChI
1S/Rh
InChI key
MHOVAHRLVXNVSD-UHFFFAOYSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
애플리케이션
Product can be used with our benchtop hydrogen generator, H-Genie Lite (Z744083)
법적 정보
Noblyst is a registered trademark of Evonik Degussa GmbH
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
nwg
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
문서 라이브러리 방문
이미 열람한 고객
관련 콘텐츠
An application guide to help determine which heterogeneous catalysts are best for different synthetic applications.