Key Documents
683736
Sigma-Aldrich
Methyl 3-amino-4-methoxybenzoate
97%
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C9H11NO3
CAS Number:
Molecular Weight:
181.19
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
분석
97%
형태
solid
mp
82-87 °C
SMILES string
COC(=O)c1ccc(OC)c(N)c1
InChI
1S/C9H11NO3/c1-12-8-4-3-6(5-7(8)10)9(11)13-2/h3-5H,10H2,1-2H3
InChI key
QVDWKLDUBSJEOG-UHFFFAOYSA-N
픽토그램
Exclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves