분석
≥97.0%
형태
liquid
refractive index
n20/D 1.471
저장 온도
−20°C
SMILES string
C\C=C(/C)C(Cl)=O
InChI
1S/C5H7ClO/c1-3-4(2)5(6)7/h3H,1-2H3/b4-3+
InChI key
TUNLYEHIVPWOHK-ONEGZZNKSA-N
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Skin Corr. 1B
Storage Class Code
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
개인 보호 장비
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter