반응 적합성
core: rhodium
reagent type: catalyst
mp
155-156 °C (D)
저장 온도
−20°C
SMILES string
[Rh+].C1CC=CCCC=C1.C2CC=CCCC=C2.FC(F)(F)c3cc(cc(c3)C(F)(F)F)[B-](c4cc(cc(c4)C(F)(F)F)C(F)(F)F)(c5cc(cc(c5)C(F)(F)F)C(F)(F)F)c6cc(cc(c6)C(F)(F)F)C(F)(F)F
InChI
1S/C32H12BF24.2C8H12.Rh/c34-25(35,36)13-1-14(26(37,38)39)6-21(5-13)33(22-7-15(27(40,41)42)2-16(8-22)28(43,44)45,23-9-17(29(46,47)48)3-18(10-23)30(49,50)51)24-11-19(31(52,53)54)4-20(12-24)32(55,56)57;2*1-2-4-6-8-7-5-3-1;/h1-12H;2*1-2,7-8H,3-6H2;/q-1;;;+1/b;2*2-1-,8-7-;
InChI key
HQQAEXNVAYMZON-AUUWQFPRSA-N
애플리케이션
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable