Key Documents
712930
Sigma-Aldrich
3-Cyanophthalide
98%
동의어(들):
1,3-Dihydro-3-oxo-1-isobenzofurancarbonitrile, 3-Cyano-3H-isobenzofuranone
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C9H5NO2
CAS Number:
Molecular Weight:
159.14
Beilstein:
4292885
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
분석
≥97.5% (GC)
98%
형태
powder
SMILES string
O=C1OC(C#N)c2ccccc12
InChI
1S/C9H5NO2/c10-5-8-6-3-1-2-4-7(6)9(11)12-8/h1-4,8H
InChI key
PUIVIZQHTBRFTR-UHFFFAOYSA-N
관련 카테고리
픽토그램
Exclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Skin Sens. 1
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves