Key Documents
718130
Sigma-Aldrich
2-Amino-5-(trifluoromethyl)-1,3,4-oxadiazole
97%
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C3H2F3N3O
CAS Number:
Molecular Weight:
153.06
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
분석
97%
형태
solid
mp
155-160 °C
저장 온도
2-8°C
SMILES string
Nc1nnc(o1)C(F)(F)F
InChI
1S/C3H2F3N3O/c4-3(5,6)1-8-9-2(7)10-1/h(H2,7,9)
InChI key
VMBAPDLMDFSJBH-UHFFFAOYSA-N
픽토그램
Skull and crossbones
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
예방조치 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Oral
Storage Class Code
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 1
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable