Key Documents
727520
Sigma-Aldrich
2-(Bromomethyl)quinoline
≥96.5% (GC)
동의어(들):
α-Bromoquinaldine, 2-Quinolinylmethyl bromide
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C10H8BrN
CAS Number:
Molecular Weight:
222.08
Beilstein:
115410
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
분석
≥96.5% (GC)
형태
powder
SMILES string
BrCc1ccc2ccccc2n1
InChI
1S/C10H8BrN/c11-7-9-6-5-8-3-1-2-4-10(8)12-9/h1-6H,7H2
InChI key
NNAYPIDFVQLEDK-UHFFFAOYSA-N
픽토그램
CorrosionExclamation mark
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
문서 라이브러리 방문
이미 열람한 고객
Slide 1 of 1
1 of 1