Key Documents
758140
Sigma-Aldrich
1-Adamantyl isocyanide
95%
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C11H15N
CAS Number:
Molecular Weight:
161.24
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Quality Level
분석
95%
형태
solid
mp
188-193
SMILES string
[C-]#[N+]C1(C2)C[C@]3([H])C[C@@]2([H])C[C@@](C1)([H])C3
InChI
1S/C11H15N/c1-12-11-5-8-2-9(6-11)4-10(3-8)7-11/h8-10H,2-7H2/t8-,9+,10-,11-
InChI key
RPRJRJNIFAYHRF-BIBSGERRSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
픽토그램
Exclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable