Key Documents
764655
Sigma-Aldrich
4-Pentynenitrile
97%
동의어(들):
1-Cyano-3-butyne, 4-Cyano-1-butyne
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C5H5N
CAS Number:
Molecular Weight:
79.10
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Quality Level
분석
97%
형태
liquid
refractive index
n20/D 1.4350
density
0.9063 g/mL at 25 °C
저장 온도
2-8°C
SMILES string
C#CCCC#N
InChI
1S/C5H5N/c1-2-3-4-5-6/h1H,3-4H2
InChI key
VMUWIDHKAIGONP-UHFFFAOYSA-N
픽토그램
Skull and crossbones
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
예방조치 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Oral
Storage Class Code
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
149.9 °F
Flash Point (°C)
65.5 °C