Key Documents
776998
Sigma-Aldrich
(R)-1,1,1-Trifluoro-2-propanol
≥95%
동의어(들):
(R)-1,1,1-Trifluoropropan-2-ol
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C3H5F3O
CAS Number:
Molecular Weight:
114.07
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Quality Level
분석
≥95%
형태
liquid
광학 활성
[α]22/D +8.3°, c = 1% in chloroform
저장 온도
2-8°C
SMILES string
C[C@@H](O)C(F)(F)F
InChI
1S/C3H5F3O/c1-2(7)3(4,5)6/h2,7H,1H3/t2-/m1/s1
InChI key
GILIYJDBJZWGBG-UWTATZPHSA-N
픽토그램
FlameExclamation mark
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
Storage Class Code
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
64.4 °F
Flash Point (°C)
18 °C