Key Documents
790990
Sigma-Aldrich
Pyruvic acid-d4
97 atom % D
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
CD3COCOOD
Molecular Weight:
92.09
UNSPSC 코드:
12352115
PubChem Substance ID:
동위원소 순도
97 atom % D
분석
97%
형태
liquid
질량 이동
M+4
배송 상태
dry ice
저장 온도
−20°C
SMILES string
O=C(O[2H])C(C([2H])([2H])[2H])=O
InChI
1S/C3H4O3/c1-2(4)3(5)6/h1H3,(H,5,6)/i1D3/hD
InChI key
LCTONWCANYUPML-GUEYOVJQSA-N
포장
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
픽토그램
Corrosion
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1C
Storage Class Code
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 1
Flash Point (°F)
179.6 °F
Flash Point (°C)
82 °C