Key Documents
796980
Sigma-Aldrich
Tetrahydro-2H-thiopyran-4-ol 1,1-dioxide
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C5H10O3S
CAS Number:
Molecular Weight:
150.20
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
형태
solid
SMILES string
OC(CC1)CCS1(=O)=O
InChI
1S/C5H10O3S/c6-5-1-3-9(7,8)4-2-5/h5-6H,1-4H2
InChI key
JABSMKPYEZTJTE-UHFFFAOYSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
픽토그램
Exclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable