분석
≥95%
형태
powder or crystals
반응 적합성
core: ruthenium
reagent type: catalyst
reaction type: Photocatalysis
mp
>300 °C
애플리케이션
This ruthenium photocatalyst facilitates a variety of transformations using visible light.
Product can be used with our line of photoreactors: Including Penn PhD (Z744035) & SynLED 2.0 (Z744080)
Product can be used with our line of photoreactors: Including Penn PhD (Z744035) & SynLED 2.0 (Z744080)
관련 제품
제품 번호
설명
가격
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
시험 성적서(COA)
이미 열람한 고객
관련 콘텐츠
유기 반응 툴박스는 고유한 화학 반응을 위한 구조 활성(structure-activity) 관계를 제공하여 소형 분자 합성을 최적적으로 디자인하고 조절합니다.
An organic reaction toolbox provides structure-activity relationships for unique chemical reactions to optimally design and control small molecule synthesis.