932221
1,4,5,8-Naphthalenetetracarboxylic dianhydride
≥98%
동의어(들):
6,13-Dioxatetracyclo[6.6.2.04,16.011,15]hexadeca-1(15),2,4(16),8,10-pentaene-5,7,12,14-tetrone, Isochromeno[6,5,4-def]isochromene-1,3,6,8-tetraone, NTDA, Naphthalene-1,4,5,8-tetracarboxylic dianhydride, NTCDA
About This Item
추천 제품
Grade
sublimed grade
Quality Level
분석
≥98 (elemental analysis)
≥98%
손실
0.5% TGA, > 270 °C (weight loss)
mp
>300 °C (lit.)
solubility
dichloromethane: soluble
형광
λem 392 nm±10 nm in dichloromethane
λ
in dichloromethane
UV 흡수
λ: 366 nm±5 nm Amax
SMILES string
O=C1OC(=O)c2ccc3C(=O)OC(=O)c4ccc1c2c34
InChI
1S/C14H4O6/c15-11-5-1-2-6-10-8(14(18)20-12(6)16)4-3-7(9(5)10)13(17)19-11/h1-4H
InChI key
YTVNOVQHSGMMOV-UHFFFAOYSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
애플리케이션
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable