Key Documents
A46900
Sigma-Aldrich
3-Amino-2-chloropyridine
98%
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C5H5ClN2
CAS Number:
Molecular Weight:
128.56
Beilstein:
109814
EC Number:
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
분석
98%
형태
crystals
mp
76-78 °C (lit.)
저장 온도
2-8°C
SMILES string
Nc1cccnc1Cl
InChI
1S/C5H5ClN2/c6-5-4(7)2-1-3-8-5/h1-3H,7H2
InChI key
MEQBJJUWDCYIAB-UHFFFAOYSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable