Key Documents
BR129762
BRAND® PE-LD Media Bottle with screw cap
capacity 1000 mL
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41121800
NACRES:
NB.13
material
low-density polyethylene bottle
round bottle
조인트
Joints threaded neck (GL65)
특징
graduations: no
with cap
포장
pack of 1 ea
제조업체/상표
BRAND 129762
용량
1000 mL
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
법적 정보
BRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG