£142.00
재고 정보
추천 제품
material
AR-Glass
conical bottom
설명
RCF up to 3500
무균
non-sterile
특징
graduated: no
포장
pack of 100
제조업체/상표
BRAND 779012
용적
15 mL
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
1 of 4
이 품목 | G1270 | G5894 | G5635 |
---|---|---|---|
50-200 units/mg protein | 400-2,000 units/mg protein | 500-1,500 units/mg protein | ≥500 units/mg protein |
lyophilized powder | lyophilized powder | lyophilized powder | lyophilized powder |
110 kDa | - | - | 465 kDa |
−20°C | −20°C | −20°C | −20°C |
200 | 200 | 200 | 300 |
샘플 COA가 필요하신가요?
이는 샘플 분석 증명서(COA)이며 이 특정 제품의 최근 제조된 로트를 대표하지 않습니다.