Key Documents
C115207
Sigma-Aldrich
Bromocyclopentane
≥98%
동의어(들):
Cyclopentyl bromide
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C5H9Br
CAS Number:
Molecular Weight:
149.03
Beilstein:
1209256
EC Number:
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
분석
≥98%
형태
liquid
refractive index
n20/D 1.488 (lit.)
bp
137-139 °C (lit.)
density
1.39 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
BrC1CCCC1
InChI
1S/C5H9Br/c6-5-3-1-2-4-5/h5H,1-4H2
InChI key
BRTFVKHPEHKBQF-UHFFFAOYSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
픽토그램
Flame
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Flam. Liq. 3
Storage Class Code
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
107.6 °F - closed cup
Flash Point (°C)
42 °C - closed cup