분석
97%
형태
liquid
광학 활성
[α]25/D −59°, c = 3 in chloroform
refractive index
n20/D 1.466 (lit.)
bp
117 °C/0.015 mmHg (lit.)
density
1.143 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
CC1(C)O[C@H]2O[C@H](CO)[C@@H]3OC(C)(C)O[C@@H]3[C@H]2O1
InChI
1S/C12H20O6/c1-11(2)15-7-6(5-13)14-10-9(8(7)16-11)17-12(3,4)18-10/h6-10,13H,5H2,1-4H3/t6-,7+,8+,9-,10-/m1/s1
InChI key
POORJMIIHXHXAV-SOYHJAILSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
Storage Class Code
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
Eyeshields, Gloves