Key Documents
GF12609132
Tin
wire reel, 5m, diameter 0.25mm, as drawn, 99.99+%
동의어(들):
Tin, SN005110
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
Sn
CAS Number:
Molecular Weight:
118.71
MDL number:
UNSPSC 코드:
12141745
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
분석
99.99%
형태
wire
제조업체/상표
Goodfellow 126-091-32
저항도
11 μΩ-cm, 20°C
길이 × 직경
5 m × 0.25 mm
bp
2270 °C (lit.)
mp
231.9 °C (lit.)
density
7.310 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
[Sn]
InChI
1S/Sn
InChI key
ATJFFYVFTNAWJD-UHFFFAOYSA-N