Key Documents
GF14273063
Polyethylene - Low Density
(LDPE), rod, diam. 63.5 mm, L 200 mm, natural
동의어(들):
ET317965
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
12352100
NACRES:
NA.23
형태
rod
제조업체/상표
Goodfellow 142-730-63
길이
200 mm
직경
63.5 mm
색상
natural
일반 설명
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
법적 정보
Product of Goodfellow
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable