Key Documents
GF34289882
Monel® alloy 400, Ni65Cu33Fe2
rod, 1000mm x 20mm diameter, annealed
동의어(들):
NI117931
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
11101712
NACRES:
NA.23
형태
rod
제조업체/상표
Goodfellow 342-898-82
길이 × 직경
1000 mm × 20.0 mm
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
법적 정보
Monel is a registered trademark of Special Metals Corporation
Monel is a registered trademark of Huntington Alloys Corp.