Key Documents
GF47582017
Nitinol alloy, Ni55Ti45
500mm tube, 1.27mm outside diameter, 0.15mm wall thickness, 0.97mm inside diameter, superelastic
동의어(들):
NI207130
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
11101711
NACRES:
NA.23
형태
tubes
제조업체/상표
Goodfellow 475-820-17
길이 × 벽 두께
500 mm × 0.15 mm
O.D. × I.D.
1.27 mm × 0.97 mm