Key Documents
L320455
1-(4-FLUOROPHENYL)-3-PHENYL-1H-PYRAZOLE-4-CARBALDEHYDE
AldrichCPR
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
C16H11FN2O
CAS Number:
Molecular Weight:
266.277
MDL number:
기타 정보