Key Documents
PH011594
2-(hydroxymethyl)-1,2-benzisothiazol-3(2H)-one 1,1-dioxide
AldrichCPR
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
C8H7NO4S
CAS Number:
Molecular Weight:
213.213
MDL number:
기타 정보