Key Documents
R269387
2-PHENYL-1-TRIFLUOROMETHYL-ETHYLAMINE, COMPOUND WITH 2,3-DIHYDROXY-SUCCINIC ACID
AldrichCPR
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
C13H16F3NO6
Molecular Weight:
339.271
MDL number:
기타 정보